Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonit, 99 %
Artikelnummer. 11332076
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332076 25 g 25 Gramm
11322076 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332076 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L03253.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Adonitol wird zu Teigolsäuren metabolisiert, die in den Zellwänden von grampositiven Bakterien verwendet werden. Adonitol wird häufig mit anderen zelldurchlässigen Molekülen wie Formamid, Propandiol und DMSO als Kryokonservierungsmittel verglichen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wasser und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-81-3
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.146
MDL-Nummer MFCD00064291
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adonitol
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 25 g
Beilstein 1720524
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,168
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%