Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adonitol |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 101.0°C to 104.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 01,53 |
| Mehr anzeigen |