missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Adonitol

Artikelnummer. 30018029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018029 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30018029 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A32000500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Adonitol ist ein kristalliner Pentosealkohol, der durch die Reduktion von Ribose entsteht.

Adonitol ist ein kristalliner Pentosealkohol, der durch die Reduktion von Ribose entsteht. Es kommt natürlich in der Pflanze Adonis vernalis sowie in den Zellwänden grampositiver Bakterien vor.

Spezifikation

CAS 488-81-3
Summenformel C5H12O5
Menge 500 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.