Learn More
Kartell™ Dispenserflasche, PE, 500ml, mit Dosiertrichter 25ml (VE=10Stck.)
Artikelnummer. p-8504042
Click to view available options
Enthält:
25 ml Messbehälter
50 ml Messbehälter
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10707732
Marke: Kartell™ 0147600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält einen Messbehälter, der über einen Schlauch auf- und abgleitet, um das gewünschte Dosiervolumen einzustellen. Beim Kartell™ Spender mit einstellbarem Volumen wird durch Drücken der Druck erzeugt, um die Flüssigkeit in den Messbehälter abzugeben.
  • Der Messbehälter gleitet an dem Steigrohr auf und ab.
  • Durch die Höhenänderung ändert sich das abzugegebene Volumen.
  • Das abgegebene Volumen bleibt an jeder voreingestellten Position des Behälters konstant.
  • Der Behälter wird gefüllt, indem die Flasche zusammengedrückt und die Flüssigkeit in das Röhrchen gedrückt wird.
  • Wenn der Flaschendruck abgelassen wird, wird der Überschuss wieder in die Flasche eingezogen, und nur das gewünschte Volumen verbleibt.
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung PE (Flasche) mit PMP (Behälter)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Füllvolumenbereich 0 bis 25 ml
Enthält 25 ml Messbehälter
Material Polyethylen