Learn More
Thermo Scientific™ Einstellbare Teströhrchengestelle mit Halter für MaxQ™ 8000 Schüttler
Artikelnummer. 11769438 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Rörchen
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11769438 Rörchen 1 Stück
11881331 Rörchen 1 Stück
11881281 Rörchen 1 Stück
11891331 Rörchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11769438 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 600079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 CHF
    637.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 28.00 CHF
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stellen Sie diese verstellbaren Gestellhalter in einem beliebigen Winkel auf, um die Probenbelüftung zu erhöhen. Sie bieten außergewöhnliche Flexibilität und unglaublichen Komfort für Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 30 mm.
Stellen Sie diese verstellbaren Gestellhalter in einem beliebigen Winkel auf, um die Probenbelüftung zu erhöhen. Thermo Scientific™ verstellbare Reagenzglasgestelle mit Halter für MAXQ™ 8000 Schüttler bieten zusätzlichen Komfort und ermöglichen die Aufnahme von Reagenzrohrdurchmessern von 10 bis 30 mm. Diese Rack-Halter bieten außergewöhnliche Flexibilität — die richtige Wahl für Schüttelröhrchen.
  • Kann nur mit der entsprechenden Gestellgröße verwendet werden
Im Lieferumfang enthalten: Ein Reagenzglasgestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Rörchen
Röhrchengröße 26 bis 30 mm
Röhrchenkapazität 50 ml
Produkttyp Reagenzglasgestell mit Halter
Beschreibung Großes Reagenzglasgestell
Anzahl Positionen 24