Learn More
HUBER Einstellbarer Bypass
Marke:  HUBER 9969
1532.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15286557
  • 1680.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Spezifikation
Unistat
Bypass
M24 x 1,5
-20°C bis +150°C
Manometer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER Einstellbarer Bypass > Größe:M24 x 1,5