Learn More
HUBER Einstellbarer Bypass
Marke: HUBER 9970
1692.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Unistat | |
Bypass | |
M38 x 1,5 |
-20°C bis +150°C | |
Manometer ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER Einstellbarer Bypass > Größe:M38 x 1,5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur