Learn More
Adipoylchlorid, TRC
Código de producto. 30323328
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30323328 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30323328 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA29170025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Adipoyl Chloride
CAS 111-50-2
Summenformel C6 H8 Cl2 O2
Menge 25 g
Synonym Hexanedioyl Dichloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)butane, Adipic Acid Dichloride, Adipoyl Dichloride, Adipyl Chloride, Adipyl Dichloride, Hexanedioic Acid Dichloride, Hexanedioic Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
SMILES ClC(=O)CCCCC(=O)Cl
IUPAC-Name Hexanedioyldichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 183.03
Formelmasse 181.9901