Learn More
Adiponitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389799 250 mL 250 Milliliter
11399799 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23122.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-69-3
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00001975
InChI-Schlüssel BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC-Name Hexandinitril
SMILES C(CCC#N)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adiponitrile
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 0.951
Siedepunkt 295°C
Flammpunkt 163°C (325°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.438
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2205
Beilstein 1740005
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%