Learn More
Adiponectin receptor 1 Mouse anti-Human, Clone: 1F12B3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Adiponectin receptor 1
Klon 1F12B3
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66619-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66048-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody was raised against 1-72 aa of human AdipoR1.
The adiponectin receptors, ADIPOR1 and ADIPOR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin and mediate increased AMPK and PPAR-alpha ligand activities, as well as fatty acid oxidation and glucose uptake by adiponectin.
Spezifikation
Spezifikation
Adiponectin receptor 1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ACDCR1, Adiponectin receptor 1, Adiponectin receptor protein 1, ADIPOR1, CGI 45, CGI45, PAQR1, TESBP1A
ADIPOR1
IgG1
Protein G
Antibody
1F12B3
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q96A54
51094
Adiponectin receptor 1 Fusion Protein Ag18187
Primary
-20°C
ADIPOR1