Learn More
Adipinsäure Mikromol™
Artikelnummer. 17991066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991066 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991066 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1008.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Adipinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adipic acid (Hexanedioic acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Adipic acid, Hexanedioic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC-Name Hexandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Menge 250 mg
Formelmasse 146,0579 g/mol