Learn More
Adipinsäure Dr. Ehrenstorfer
Catalog No. 30321837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30321837 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30321837 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10045900100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adipic acid (Hexanedioic acid)
Versandbedingung +20°C
Summenformel C6 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Adipic acid, Hexanedioic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC-Name Hexandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Menge 100 mg
Formelmasse 146.0579 g/mol