Learn More
Adipinsäuredihydrazid, TRC
Artikelnummer. 17981765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981765 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17981765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA291595100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-93-8
Summenformel C6 H14 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Synonym Hexanedioic Acid Dihydrazide, ADH, ADH (hydrazide), ADH 4S, ADH-J, ADH-S, Adipic Dihydrazide, Adipoyl Dihydrazide, Adipoyl Hydrazide, Adipoyldihydrazine, Ajicure ADH, BK 1000Z, BT 1000Z, NSC 29542, NSC 3378, Qualimer ADH, T 2210, Adipohydrazide
IUPAC-Name Hexandihydrazid
SMILES NNC(CCCCC(NN)=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic Acid Dihydrazide
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)