Learn More
Thermo Scientific™ Klebefolien
Beschreibung
Verringern Sie Ihre Kosten pro Platte bei durchsatzstarken Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Klebefolien. Ein automatisiertes Format gewährleistet effiziente Abdichtung. Die Rollen sind zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™ Klebesiegel vorgesehen.
Rolle mit PCR-Klebefilm
- Durchsichtige Klebefolie verhindert Verdunstung während der Probenlagerung oder der PCR-Reaktion. Ein direkter Zugriff auf die Proben ist möglich, da der Film mit Pipettenspitzen durchstochen werden kann.
- Keine adhäsiven Rückstände an den Pipettenspitzen nach dem Durchstechen.
- PCR-Versiegelungen werden für die Verwendung mit einem Thermocycler empfohlen, der über einen Schraub- oder Klappdeckel verfügt.
- Temperaturbereich: -80 bis 120 °C
Rolle mit selbstklebender PCR-Folie
- Starke, selbstklebende Versiegelung verhindert Verdunstung während der Probenlagerung oder der PCR-Reaktion, gewährt aber weiterhin den Zugriff auf die Proben, da die Folie mit Pipettenspitzen durchstochen werden kann.
- Keine adhäsiven Rückstände an den Pipettenspitzen nach dem Durchstechen.
- PCR-Versiegelungen werden für die Verwendung mit einem Thermocycler empfohlen, der über einen Schraub- oder Klappdeckel verfügt.
- Temperaturbereich: -80 bis +150 °C
Adhesive PCR Film – selbstklebender PCR-Film
- Transparente selbstklebende Plattenversiegelung für die Probenlagerung; für Thermocycler mit Schraub- oder Klappdeckel
- Stark haftend, abziehbar ohne Rückstände auf der Platte
- Temperaturbereich: -20 °C° bis +120 °C°
ABsolute QPCR Seal Roll – Versiegelungsrolle für die QPCR
- Optisch durchsichtige, selbstklebende Plattenversiegelung ist auf Fluoreszenzapplikationen wie der QPCR ausgelegt.
- Diese Versiegelung enthält einen druckempfindlichen Kleber, der erst nach Versiegelung klebt und die Verdunstung der Probe während der Lagerung oder der PCR verhindert.
- Die Versiegelung ist leicht abziehbar und hinterlässt keine Rückstände auf der Mikrotiterplatte.
- Empfohlen für Thermocycler mit einem Schraub- oder Klappdeckel
- Temperaturbereich: -80 bis +110 °C
Adhesive Crystallography Seal Roll – selbstklebende Versiegelungsrolle für kristallographische Applikationen
- Diese optisch durchsichtige Versiegelung enthält einen druckempfindlichen Kleber, der erst nach Versiegelung klebt und optimal für Kristallographie- und Genotypisierungsapplikationen ist.
- Die Probe hat keinen Kontakt zum Kleber
- Versiegelung ist leicht abziehbar und hinterlässt dabei keine Rückstände auf der Mikrotiterplatte.
- Temperaturbereich: -70 ° bis+110 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | klar |
| Beschreibung | ABsolute QPCR Seal Roll |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-Anwendungen, QPCR |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Das Dichtmittel Seal-it 100. |
| Produkttyp | ABsolute QPCR Seal |
| Durchstechbar | Ja |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 °C° bis +110 °C° |