Beschreibung
- Vielseitig: Konzipiert für ein breites Anwendungsspektrum wie Etikettiergeräte, Leiterplatten, Panelkomponenten und Barcodes.
- Robust: Konstruiert, um Abrieb, extremen Temperaturen und Lösungsmitteln wie Alkohol, Öl und Wasser standzuhalten.
- Klebstoff: Hergestellt mit einem permanenten Acrylklebstoff, der auf rauen, glatten und pulverbeschichteten, ebenen Oberflächen haftet.
- Zertifiziert: UL-anerkannt nach UL969, CSA nach C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU (bestanden 2015/863)
- Drucken Sie fast überall mit einem robusten Brady Handheld-Etikettendrucker
- Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt (TDS)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-konform mit den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anlagenverfolgung; Barcode-Etikettierung; Bauteil- und Gerätekennzeichnung; Daten- und Telekommunikationskennzeichnung; Allgemeine Kennzeichnung; Inventar- und Prüfkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Mehr anzeigen |