Learn More
Adenosin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421145 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421145 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11421145 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219980380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 CHF
    274.98 CHF / 100 Gramm
    Sparen 14.02 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Adenosin wird zur topischen Behandlung von Fußwunden bei Diabetes mellitus sowie zur Behandlung oder Vorbeugung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßigem Herzschlag) eingesetzt.
  • Es wird zur Erweiterung der Blutgefäße verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ADENOSINE
CAS 58-61-7
Schmelzpunkt 233 °C bis 238 °C
Farbe Weiß
Summenformel C10H13N5O4
Strukturformel C10H13N5O4
MDL-Nummer MFCD00005752
Menge 100 g
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
InChI-Schlüssel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
Formelmasse 267.2
Güte USP
Physikalische Form Pulver