Beschreibung
- Die kardioprotektive Wirkung könnte mit der Aktivierung von A1-Adenosinrezeptoren zusammenhängen und es wird zur Behandlung oder Vorbeugung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßigem Herzschlag) eingesetzt.
- Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosinrezeptor vermittelt zu werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 233 °C bis 238 °C |
| Menge | 1 kg |
| Optische Drehung | −68,0° bis −72,0° (c=2, NaOH 1:20) |
| Formelmasse | 267.2 |
| Reinheit (%) | 99,0 bis 101,0 % |
| Güte | USP |
| Physikalische Form | Pulver |