Beschreibung
- Die kardioprotektive Wirkung könnte mit der Aktivierung von A1-Adenosinrezeptoren zusammenhängen und es wird zur Behandlung oder Vorbeugung von Herzrhythmusstörungen (unregelmäßigem Herzschlag) eingesetzt.
- Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosinrezeptor vermittelt zu werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 233°C to 238°C |
| Menge | 5 g |
| Optische Drehung | −68.0° to −72.0° (c=2, NaOH 1:20) |
| Formelmasse | 267.2 |
| Reinheit (%) | 99.0 to 101.0% |
| Güte | USP |
| Physikalische Form | Pulver |