Learn More
Adenosin, Mikromol™
Artikelnummer. 17928184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17928184 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17928184 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0784.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Adenosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine
CAS 58-61-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adenosine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 N5 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, Adenoscan, Adrekar, Boniton, D-Adenosine, Myocol, NSC 7652, Nucleocardyl, Riboadenosine, Sandesin, PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 26: PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 27: PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 9-beta-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Ribofuranosyladenine, 9H-Purin-6-amine, 9-beta-D-ribofuranosyl-, beta-Adenosine, beta-D-Adenosine, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranoside, adenine-9
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 267.24
Menge 250 mg
Formelmasse 267,0968 g/mol