Learn More
Adenosin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461886 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461886 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0784.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Adenosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine
CAS 58-61-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adenosine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 N5 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-
InChI-Formel InChI=1 S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18 H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3 O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 267.24
Menge 10 mg
Formelmasse 267,0968 g/mol