Learn More
Adenosin, 99.8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11318529 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318529 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11318529 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210019991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 CHF
    1706.88 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 88.12 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Nukleotid, das aus der Verbindung eines Moleküls Zucker – D-Ribose – mit der Base L-Adenin resultiert
Chemische Identifikatoren
CAS 58-61-7
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00005752
InChI-Schlüssel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym Adenosin, Adenin-Ribosid, beta-D-Adenosin, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosin
Farbe Weiß
Dichte 2,09 g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.80 %
Menge 1 kg
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Formelmasse 267.2
Physikalische Form Kristallpulver