Learn More
Adenosin5'-triphosphat-Dinatriumsalzhydrat Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895048 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15895048 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
15805058 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
15815058 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
15825058 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15835058 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15895048 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J10585.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34369-07-8 | C10H20N5Na2O16P3 | 605.19 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34369-07-8
Summenformel C10H20N5Na2O16P3
Molekulargewicht (g/mol) 605.19
MDL-Nummer MFCD00150754
InChI-Schlüssel MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
Synonym adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
PubChem CID 134129625
IUPAC-Name ({[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-Amino-9 H-Purin-9-yl)-3,4-Dihydroxyolan-2-yl]Methylphosphonato}oxy)(Phosphonatooxy)phosphinat
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Formelmasse 551.14 (Anhydrous)