Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat, 99 %, Wasser <10 %
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
46.35 CHF - 190.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 34369-07-8 |
---|---|
Summenformel | C10H14N5Na2O13P3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 551.15 |
MDL-Nummer | MFCD00150755 |
InChI-Schlüssel | TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L |
Synonym | atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium salMehr anzeigen |
PubChem CID | 131664345 |
IUPAC-Name | Dinatrium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]-phosphat; HydratMehr anzeigen |
SMILES | [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11373566
|
Thermo Scientific Chemicals
L14522.03 |
1 g |
46.35 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11383566
|
Thermo Scientific Chemicals
L14522.06 |
5 g |
190.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate is used as a form of cellular energy. It is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenAdenosin-5′-triphosphat-dinatriumsalzhydrat wird als Form der zellulären Energie verwendet. Bestandteil zahlreicher zellulärer Prozesse, bei der Atmung, Biosynthese, Motilität und Zellteilung. ATP enthält zahlreiche an der Zellsignalweiterleitung beteiligte Kinasen und Adenylatcyclase(n), die den sekundären Botenstoff cAMP produzieren. ATP liefert die metabolische Energie für den Antrieb von Stoffwechselpumpen. ATP dient als Coenzym in einer Vielzahl enzymatischer Reaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei -20 °C. Unter Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
34369-07-8 | |
551.15 | |
TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L | |
131664345 | |
[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1Mehr anzeigen |
C10H14N5Na2O13P3 | |
MFCD00150755 | |
atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium salMehr anzeigen | |
Dinatrium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]-phosphat; HydratMehr anzeigen |
Spezifikation
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate | |
Wasser < 10 % | |
MFCD00150755 | |
Hygroskopisch; lichtempfindlich | |
atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal | |
TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L | |
[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 | |
551.15 | |
551.15 (Anhydrous) |
34369-07-8 | |
C10H14N5Na2O13P3 | |
3585462 | |
14,155 | |
Soluble in water. | |
−19° (c=3 in Water) | |
Dinatrium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]-phosphat; Hydrat | |
131664345 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 213-579-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AU7417000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C