missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosin 5'-Monophosphat, TRC

Artikelnummer. 30135275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135275 50 g 50 Gramm
30008017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA28178050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 61-19-8
Summenformel C10 H14 N5 O7 P
Synonym 5'-Adenylsäure∣5'-AMP∣AMP∣AMP (Nukleotid) ∣Adenosin 5'-(Dihydrogenphosphat) ∣Adenosin 5'-Monophosphat∣Adenosin 5'-phosphat∣Adenosin 5'-Phosphorsäure∣Adenosinmonophosphat∣Adenosinphosphat∣Adenosinphosphat Adenosin-5-Monophosphorsäure∣Adenosin-5'-Monophosphorsäure∣Adenovit∣Adenylsäure∣Kardiomon∣Lycedan∣My-B-Den∣NSC 20264∣Phosaden∣Phosphaden∣Phosphentaside

Spezifikation

Format Unverdünnt
Molekulargewicht 347.22
Produkttyp API
Versandbedingung Raumtemperatur
Reinheit >95% (HPLC)
Menge 50 g
Chemischer Name oder Material 5'-Adenylsäure
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.