Learn More
Adenosin 5'-Monophosphatdinatriumsalz, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| Industry Type | Forensik |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 391.027 |