Learn More
Adenosin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15845058 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15845058 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15845058 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J10620.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 4578-31-8
Physikalische Form Wasserfreies Pulver
Menge 25 g
Summenformel C10H12N5Na2O7P
MDL-Nummer MFCD00065023
Beilstein 3586732
Synonym adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
InChI-Schlüssel QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-Name Dinatrium; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 391.19
PubChem CID 20712
ChEBI CHEBI:81690
Formelmasse 391.18 (Anhydrous)