Learn More
Adenosin-5'-monophosphat-Dinatriumsalz, Mikromol™
Beschreibung
Adenosin-5'-monophosphat-Dinatriumsalz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt |
| CAS | 4578-31-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H12 N5 O7 P . 2 Na |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7CI,8CI,9CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Adenosine 5'-monophosphate disodium salt, Adenosine 5'-phosphate disodium salt, Adenylic acid disodium salt, Disodium 5'-AMP, Disodium AMP, Disodium adenosine 5'-phosphate, Disodium adenylate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-Name | Dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat |
| Mehr anzeigen |