Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Diphosphate, Dinatriumsalzhydrat, 98 %
Artikelnummer. p-3756535 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10435105
Marke: Thermo Scientific Chemicals 164672500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16178-48-6
Summenformel C10H13N5Na2O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 471.17
MDL-Nummer MFCD00150927
InChI-Schlüssel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate
Extinktion 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.15 to 0.17 (A280/A260)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen (5% w/v in water) Clear colorless
Spektrophotometrie 97.5 to 102.5% (ADP-Na2H,on dry basis) (calculated) 82% min. (ADP,on as is basis) (lambda max. 260nm) molar absorptivity 15000+/-2%,pH 7
IUPAC-Name Dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] Hydrogenphosphat
Formelmasse 471.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver