Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Diphosphatdinatriumsalz, 97 % (Trockengewicht), Wasser max. 7 %
Artikelnummer. p-7046345
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11318905
Marke: Thermo Scientific Chemicals L14029.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Adenosine-5'-diphosphate disodium salt is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adenosin-5′-Diphosphat-Dinatriumsalz ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 20 °C. Unter inertem Gas lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16178-48-6
Summenformel C10H13N5Na2O10P2
Molekulargewicht (g/mol) 471.17
MDL-Nummer MFCD00150927
InChI-Schlüssel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
IUPAC-Name Dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] Hydrogenphosphat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-diphosphate disodium salt
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser ≤ 7 %
Menge 250 mg
Beilstein 3645656
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −30° (c=0.5 in 0.5M Na2HPO4)
Formelmasse 471.17
Reinheit (%) 97%