Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-zyklisches Monophosphat, +99 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate |
| Extinktion | lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260) |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 260.0°C |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 26, IV, 3618 |
| Merck Index | 15, 2701 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.