Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-zyklisches Monophosphat, 98 %
Catalog Number p-7041984
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-92-4
C10H12N5O6P
329.21
MFCD00005845
IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
6076
CHEBI:17489
(4aR,6R,7R,7AS)-6-(6-Aminopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-92-4
C10H12N5O6P
329.21
MFCD00005845
IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
6076
CHEBI:17489
(4aR,6R,7R,7AS)-6-(6-Aminopurin-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
cAMP is used for intracellular signal transduction in many different organisms, conveying the cAMP-dependent pathway. Restoration of several morphological characteristics of normal fibroblasts in sarcoma cells when treated with adenosine-3?: 5?-cyclic monophosphate. In the presence of adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, protein kinase I dissociated into two subunits: a subunit binding adenosine 3?:5?-cyclic monophosphate, and a catalytic subunit. Stimulation of calcium uptake in platelet membrane vesicles by adenosine 3?,5?-cyclic monophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
cAMP wird für intrazelluläre Signaltransduktion in vielen verschiedenen Organismen verwendet, Übertragung des cAMP-dependent Pathways. Wiederherstellung mehrerer morphologischer Merkmale normaler Fibroblasten in Sarkomzellen bei Behandlung mit Adenosin-3′: 5′-zyklisches Monophosphat. In Gegenwart von Adenosin 3′:5′-zyklisches Monophosphat dissoziierte Proteinkinase I in zwei Untereinheiten: Eine Untereinheit, die Adenosin 3′ bindet:5′-zyklisches Monophosphat und eine katalytische Untereinheit. Stimulation der Calciumaufnahme in Thrombozytenmembranvesikeln durch Adenosin 3′,5′-zyklisches Monophosphat.
Löslichkeit
Wasserlöslich: 10 mg/ml pH-Wert der wässrigen Lösung beträgt ca. 3.0.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Schmelzpunkt 260°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 52645
Merck Index 14,2708
Löslichkeitsinformationen Solube in water: 10mg/mL pH of aqueous solution is approx. 3.0.
Formelmasse 329.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver