Learn More
Adenine, TRC
Artikelnummer. 30137916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137916 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137916 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA28048025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-24-5
Summenformel C5 H5 N5
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
Synonym 9H-Purin-6-amine, 1H-Purin-6-amine (9CI), Adenine (8CI), (9H-Purin-6-yl)amine, 1,6-Dihydro-6-iminopurine, 3,6-Dihydro-6-iminopurine, 3H-Purin-6-amine, 6-Amino-1H-purine, 6-Amino-3H-purine, 6-Amino-9H-purine, 6-Aminopurine, 7H-Imidazo[4,5-c]pyridazin-3-amine, 7H-Purin-6-amine, 9H-Adenine, Adeninimine, Leuco 4, NSC 14666, Pedatisectine B, Vitamin B4
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Formelmasse 135.0545
Reinheit (%) >95%