Learn More
Adeninsulfat-Dihydrat, Hemisulfat, 99,66 %, für die HPLC-Analyse MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11405032 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11405032 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11405032 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219460790
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine Sulfate Dihydrate, Hemisulfate
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
CAS 6509-19-9
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9966
Summenformel C10H16N10O6S
MDL-Nummer MFCD00150149
Menge 500 g
Synonym 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
InChI-Schlüssel MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC-Name bis(7H-Purin-6-amin)-schwefelsäure-dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 404.36
PubChem CID 44134512
Formelmasse 404.36
Physikalische Form Pulver