Learn More
Adeninsulfat-Dihydrat, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15855048 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15855048 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15855048 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J10450.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine Sulfate Dihydrate
CAS 321-30-2
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C10H12N10O4S
MDL-Nummer MFCD00213655
Menge 100 g
Beilstein 3820263
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7 h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
InChI-Schlüssel LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC-Name 7 H-Purin-6-amin;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 368.33
PubChem CID 9449
Formelmasse 404.36
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Kristallpulver