Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adeninsulfat, 98 %, synthetisch
Artikelnummer. 10636562 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636562 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10646562 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636562 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 163630250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 CHF
    110.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 12.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321-30-2
Summenformel C10H12N10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 368.33
MDL-Nummer MFCD00213655
InChI-Schlüssel LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin;Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine sulfate
Namenshinweis 98%
Extinktion 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 285.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 26, V,16, 100
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Spektrophotometrie 97.5% min. (lambda max. 262nm,pH 1) molar absorptivity 13100+/-2%,on dry basis
Transmission 95% min. (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver