Learn More
Adenin, Mikromol™
Artikelnummer. 18061620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18061620 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18061620 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1495.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Adenin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine
CAS 73-24-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adenine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H5 N5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Adenine, 7H-purin-6-amine
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
Menge 250 mg
Formelmasse 135,0545 g/mol