missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16400798
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16400798 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16400798 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB01525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA. Adenine acts as a chemical component of DNA and RNA. Adenine also plays an important role in biochemistry involved in cellular respiration, the form of both ATP and the cofactors (NAD and FAD), and protein synthesis.

Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Adenine
Physikalische Form Solid
CAS 73-24-5
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H5N5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym 6-Aminopurine Vitamin B4
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=C2N=CNC2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 99.14%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.