Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Adenine Hydrochloride |
| CAS | 6055-72-7 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C5H8ClN5O |
| MDL-Nummer | MFCD11046306 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 7h-purin-6-amine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hemihydrate, 1h-purin-6-amine monohydrochloride hydrate 2:1, ade hydrate hydrochloride, purine-6-ylamine, chloride, hydrate, c5h5n5.hcl.h2o, adenine hydrochloride, adeninehydrochloridehemihydrate, vitamin b4 hydrate hydrochloride |
| InChI-Schlüssel | MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
| IUPAC-Name | 7H-Purin-6-amin-Hydrathydrochlorid |
| Mehr anzeigen |