Learn More
Adeninhydrochlorid, ∼99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398509 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11398509 5 g
11308519 25 g
11318519 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398509 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210019105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Adeninhydrochlorid, ∼99% wird in der Virusforschung eingesetzt und hat eine breite Palette chemischer und biochemischer Funktionen in vivo und in vitro.
  • Adenin erfüllt in vivo und in vitro ein breites Spektrum an chemischen und biochemischen Funktionen.
  • Es handelt sich um ein regulatorisches Molekül und einen Bestandteil von DNA, RNA, Cofaktoren (NAD, FAD) und Signalmolekülen (cAMP).
  • Es wird als Blutkonservierungsmittel und in der Virusforschung verwendet.
  • Es handelt sich um eine Purin-Nukleobase, die in tierischen und pflanzlichen Geweben weit verbreitet ist und mit Niacinamid, D-Ribose und Phosphorsäuren kombiniert vorkommt.
  • Es ist ein Bestandteil von Nukleinsäuren und Coenzymen wie Codehydrase I und II, Adenylsäure und Coalaninedehydrase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6055-72-7
Summenformel C5H8ClN5O
Molekulargewicht (g/mol) 189.60
MDL-Nummer MFCD11046306
InChI-Schlüssel MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7h-purin-6-amine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hemihydrate, 1h-purin-6-amine monohydrochloride hydrate 2:1, ade hydrate hydrochloride, purine-6-ylamine, chloride, hydrate, c5h5n5.hcl.h2o, adenine hydrochloride, adeninehydrochloridehemihydrate, vitamin b4 hydrate hydrochloride
PubChem CID 24211900
IUPAC-Name 7H-Purin-6-amin-Hydrathydrochlorid
SMILES O.Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine hydrochloride
Extinktion λ max 262 nm (0.1 N HCl)
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.992
Menge 5 g
Formelmasse 171.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Blutkonservierungsmittel und in der Virusforschung verwendet; regulatorisches Molekül
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.