Learn More
Adeninhemisulfat, TRC
Artikelnummer. 30317034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317034 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA280365100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Summenformel 2[C5H5N5].SO4H2
Menge 100 g
Synonym 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenine Sulphate, 9H-Purin-6-amine, sulfate (2:1), 1H-Purin-6-amine, sulfate (2:1) (9CI), Adenine, sulfate (2:1) (8CI), Adenine hemisulfate, Adenine sulfate, Adeninium sulfate
InChI-Formel InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
SMILES Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name 9H-Purin-6-amin;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 368.33
Formelmasse 368.0764