Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Artikelnummer. 11412717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412717 500 g 500 Gramm
11402717 25 g 25 Gramm
11304619 50 g 50 Gramm
11314619 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11412717 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A14906.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.37 CHF
    630.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 72.72 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Adenin wird als aktiver Bestandteil von Medien mit Bor-Mangel zum Anwachsen von Hefe verwendet, um zu beurteilen, ob das Hefewachstum durch Bor stimuliert wird. Ist nützlich als lokales Antiseptikum und Vitamin B4. Wird darüber hinaus bei der mikrobiellen Bestimmung von Niacin verwendet. Wird auch als Nahrungsergänzung für erwachsene Ratten eingesetzt, um die Auswirkungen der Ballaststoffüberlastung von Adenin zu untersuchen. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Nukleotiden der Nukleinsäuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Methanol und Ethanol. Schwer löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-24-5
Summenformel C5H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
MDL-Nummer MFCD00041790
InChI-Schlüssel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine
Schmelzpunkt >360°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,methanol and ethanol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in diethyl ether.
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 99%