Learn More
Adenin, >98 %, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15845048 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15845048 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15845248 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15845048 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J10430.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-24-5
Summenformel C5H5N5
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
MDL-Nummer MFCD00041790
InChI-Schlüssel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine
Schmelzpunkt >360°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 5777
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver