Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter, elektropoliert, für If450Bw
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ofenmmodelle 450 und 750
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Kompressor-gekühlten Inkubatoren Modelle 450 und 750
- Das Gittermuster ermöglicht Luftzirkulation
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ofenmmodelle 450 und 750 |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Gitter |