Learn More
Memmert™ Zusätzliches Gitter aus verstärktem Edelstahl (Option für verstärkte Kammer), für Ich260
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Modell 260
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verstärktes Gitter aus Edelstahl
- Max. Beladung 60 kg
- Ab Größe 450 mit Führungsschienen und Befestigungsschrauben und nur in Verbindung mit Option K1
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 60 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell 260 |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Verstärktes Gitter |
| Modell | 260 |