Learn More
Techne™ Zusätzliches Ladedock
Techne™ Zusätzliches Ladedock zur Verwendung mit dem Prime Pro48 Real-Time PCR-System
Marke:  Techne™ 99966-70
Artikelnummer. 15520314
  • 423.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Diese ergonomische Plattenladestation ermöglicht das einfache Laden einer Platte
  • Die LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht dem Benutzer die einfache Visualisierung der Probenbeladung
  • Der Mikrotiterplattenadapter passt auf alle standardmäßigen Zentrifugenrotoren
Spezifikation
Spezifikation
2 Zentrifugenadapter
Prime Pro 48 Real-Time PCR-System
Zusätzliches Ladedock
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Techne™ Zusätzliches Ladedock > 2 Zentrifugenadapter