Learn More
Tocris Bioscience™ Adavosertib
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18777586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18777586 10 mg 10 Milligramm
18758086 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18777586 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7589/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00 CHF
    239.40 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 14.60 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Potent and selective Wee1 inhibitor
Adavosertib is a potent and selective Wee1 inhibitor (IC50 = 5.2 nM). In a panel of 223 serine/threonine or tyrosine kinases, Adavosertib is highly selective for Wee 1 over all except 8 kinases. In particular Adavosertib shows >100-fold selectivity over human Myt1. Adavosertib blocks CDC2Y15 phosphorylation and Gemcitabine (Cat. No. 3259)-induced DNA damage checkpoint, leading to premature mitotic entry and apoptosis in p53-deficient tumor cell lines. Adavosertib also potentiates the cytotoxic effects of Pemetrexed (Cat. No. 6185), Doxorubicin (Cat. No. 2252), Camptothecin (Cat. No. 1100) and Mitomycin C (Cat. No. 3258) in vitro. Adavosertib synergizes with gemcitabine to achieve tumor regressions, selectively in p53-deficient pancreatic cancer xenografts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dihydro-1-[6-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-pyridinyl]-6-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-2-(2-propen-1-yl)-3 H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one
CAS 955365-80-7
Menge 10 mg
Ziel Checkpoint Control Kinase Inhibitors
Summenformel C27H32N8O2
Reinheit 98%