Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Thermo Scientific™ TX-1000 Ausschwingrotor
Ein Sortiment an Adaptern für herausragende Flexibilität
Marke:  Thermo Scientific™ 75007301
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15284693
  • 488.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab
28-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
126mm
140mm
4 x 1,000 ml
Bioflasche, 1000 ml