Learn More
Eppendorf™ Adapter für Standardröhrchen- und Standardblutprobensysteme in rundem 85 ml-Eimer
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5 bis 2 ml
15 ml
2,6 – 7 ml
25 mL
85 mL
9 bis 15 ml
Röhrchentyp:
Eppendorf
Konischer Falcon
Monovette
Oak Ridge
Rundboden
Standard
Vacutainer
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Adapter für Rotor A-4-38
- Zum Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen oder 15/50 ml konischen Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 15 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rundeimer |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 16 mm |
| Anzahl Plätze | 16 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |