Learn More
Eppendorf™ Adapter für Standardröhrchen- und Standardblutprobensysteme in rundem 85 ml-Eimer
Große Auswahl an Adaptern für alle Arten von Blutentnahme- und Zellkulturröhrchen
Marke:  Eppendorf™ 5702717002
118.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10574832
  • 118.47 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Adapter für Rotor A-4-38
  • Zum Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen oder 15/50 ml konischen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
25 mL
25 mm
2 pro Packung
Standard
Runder Becher in Rotor A-4-38
4
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Standardröhrchen- und Standardblutprobensysteme in rundem 85 ml-Eimer > Bohrung: 25 mm; zur Verwendung mit: Runder Becher in Rotor A-4-38