Learn More
Eppendorf™ Adapter für Standardröhrchen- und Standardblutprobensysteme in rundem 85 ml-Eimer
Artikelnummer. 10166461 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,5 bis 2 ml
15 ml
2,6 – 7 ml
25 mL
85 mL
9 bis 15 ml
Röhrchentyp:
Eppendorf
Konischer Falcon
Monovette
Oak Ridge
Rundboden
Standard
Vacutainer
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10166461
Marke: Eppendorf™ 5702732001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Große Auswahl an Adaptern für alle Arten von Blutentnahme- und Zellkulturröhrchen
  • Adapter für Rotor A-4-38
  • Zum Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen oder 15/50 ml konischen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Konischer Falcon
Fassungsvermögen 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Runder Becher in Rotor A-4-38
Bohrungsgröße (metrisch) 17 mm
Anzahl Plätze 4
Anzahl pro Packung 2 pro Packung